Learn More
Coulter™ IMMUNO-TROL™ Control Cells
Artikelnummer. 15498214
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
3 ml
Packungsgröße:
60 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498214 3 ml 60 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15498214 Lieferant Coulter™ Lieferanten-Nr. 6607077
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Positive process control for flow cytometry
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität IVD, CE, FCM
Format Flüssig
Enthält Two 3mL vials of cells
Anzahl Tests 60
Menge 3 ml
Produkttyp Immuno-trol Control Cells