Learn More
Coumachlor, TRC
Artikelnummer. 30367426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367426 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30367426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7450001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumachlor
CAS 81-82-3
Summenformel C19 H15 Cl O4
Menge 1 g
Synonym Coumachlor (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 3-[1-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxy coumarin, (±)-Coumachlor, (±)-p-Chlorowarfarin, 3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Chlorophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[1-(p-Chlorophenyl)-2-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, Cumachlor, DL-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, Experimental Rodenticide 332, Geigy Rodenticide Exp. 332, Racemic coumachlor, Tomorin, p-Chlorowarfarin
InChI-Formel InChI=1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 3-[1-(4-Chlorphenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 342.77
Formelmasse 342.0659