Learn More
Cumarin-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387489 5 g 5 Gramm
11377489 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387489 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27871.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15119-34-3
Summenformel C10H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.16
MDL-Nummer MFCD00115699
InChI-Schlüssel QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC-Name 2-Oxochromen-3-Carbonitril
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Menge 5 g
Formelmasse 171.16
Reinheit (%) 97%