Learn More
Cumarin 334, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476137 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15476137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33332.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin 334
CAS 55804-67-6
Schmelzpunkt 176°C to 181°C
Summenformel C17H17NO3
MDL-Nummer MFCD00051336
Menge 500 mg
UN-Nummer UN2811
Synonym coumarin 334, 9-acetyl-2,3,5,6-tetrahydro-1h,4h-11-oxa-3a-aza-benzo de anthracen-10-one, 1h,5h,11h-1 benzopyrano 6,7,8-ij quinolizin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano-2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, 10-acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h,11h-pyrano 2,3-f pyrido 3,2,1-ij quinolin-11-one, coumarin-334, coumarin 521, coumarin 334, dye content 99 %, 3-acetyl-6,7,9,10-tetrahydro-8h,11h-quinolizino 9,9a, 1-gh coumarin
InChI-Schlüssel JBPCDMSEJVCNGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC3=C4N(CCC3)CCCC4=C2OC1=O
IUPAC-Name 5-Acetyl-3-oxa-13-azatetracyclo[7.7.1.0²,⁷.0¹³,¹⁷]heptadeca-1,5,7,9(17)-tetraen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 283.33
PubChem CID 72655
Formelmasse 448.53
Reinheit (%) 96%