Learn More
Cumarin343, Laserqualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249093 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10249093 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10015710 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249093 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405681000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 55804-65-4 | C16H15NO4 | 285.299 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55804-65-4
Summenformel C16H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 285.299
MDL-Nummer MFCD00051335
InChI-Schlüssel KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108770
ChEBI CHEBI:51941
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin 343
Schmelzpunkt 240.0°C
Max. Fluoreszenz 470nm (in basic ethanol)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 409nm (in basic ethanol)
Formelmasse 285.29
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Verpackung Glasflasche
Eignung (for use as a laser dye) passes
Farbe Orange
Menge 100 mg
Physikalische Form Kristallpulver