Learn More
Cumarin-6-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490968 25 g 25 Gramm
15470968 1 g 1 Gramm
15480968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54767.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10543-42-7 | C9H5ClO4S | 244.65 g/mol
Coumarin-6-sulfonyl chloride is used as a derivatizing agent for amines and phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cumarin-6-Sulfonylchlorid wird als Derivatisierungsmittel für Amine und Phenole verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10543-42-7
Summenformel C9H5ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 244.65
MDL-Nummer MFCD01941320
InChI-Schlüssel HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
PubChem CID 2735833
IUPAC-Name 2-Oxochromen-6-sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-6-sulfonyl chloride
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 196167
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 244.65
Reinheit (%) 97%