Learn More
Cumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022517
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11448246 250 g 250 Gramm
11438246 1000 g 1000 Gramm
11458246 5000 g 5000 Gramm
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11448246
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15336.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Coumarin is an anticoagulant found in medicinal plants and used in phytomedicine for the treatment of venous diseases. This compound is found to have anti-tumor activities in several human cells lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 91-64-5
Summenformel C9H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00006850
InChI-Schlüssel ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin, 2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, cumarin, 1,2-benzopyrone, rattex, tonka bean camphor, coumarinic anhydride, coumarine, benzo-alpha-pyrone
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Coumarin
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Dichte 0.935
Siedepunkt 297°C to 299°C
Flammpunkt 162°C (323°F)
Geruch Pleasant
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 383644
Merck Index 14,2562
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2H-chromen-2-one
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Coumarin
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Coumarin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.