Learn More
Coumarin, TRC
Artikelnummer. 30367274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367274 50 mg 50 Milligramm
30359216 50 g -
30357686 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30367274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC75538050MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-64-5
Summenformel C9 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Synonym Coumarin (8CI), 1,2-Benzopyrone, 2-Chromenone, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, δ-lactone, 2H-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 5,6-Benzo-2-pyrone, Benzo-α-pyrone, Coumarinic anhydride, Lympedim, NSC 8774, Rattex, Tonka bean camphor, cis-o-Coumarinic acid lactone, o-Hydroxycinnamic acid lactone
IUPAC-Name Chromen-2-on
SMILES O=C1Oc2ccccc2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Formelmasse 146.0368
Reinheit (%) >95%