Learn More
Coumatetralyl, TRC
Artikelnummer. 30133706
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133706 100 mg 100 Milligramm
30040716 500 mg 500 Milligramm
30041101 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC765600100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5836-29-3
Summenformel C19 H16 O3
Molekulargewicht (g/mol) 292.33
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one
SMILES OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumatetralyl
Menge 100 mg
Synonym Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
Formelmasse 292.1099