Learn More
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards
Artikelnummer. 10369384 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
20 μm
25 μm
2 μm
30 μm
5,010 ± 0,035 μm
50,2 ± 0,3 μm
70 μm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10369384 5,010 ± 0,035 μm 6 Stück
10584945 2 μm 6 Stück
10156124 10,00 ± 0,08 μm 6 Stück
11573273 10,00 ± 0,08 μm 1 Stück
10280035 15,02 ± 0,15 μm 6 Stück
11583273 15,02 ± 0,15 μm 1 Stück
10702037 20 μm 6 Stück
11593273 20 μm 1 Stück
10322265 25 μm 6 Stück
11503283 25 μm 1 Stück
10046634 30 μm 6 Stück
11513283 30 μm 1 Stück
11523283 50,2 ± 0,3 μm 1 Stück
10034294 50,2 ± 0,3 μm 6 Stück
10116514 70 μm 6 Stück
11533283 70 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10369384 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CC05PK
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards minimieren Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt.
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Zähl-Präzisionsstandards, einem kostengünstigen, praktischen und einfach zu verwendenden Produkt für die Validierung von Flüssigkeitspartikelzählern, minimieren Sie Kontaminationen, da die Notwendigkeit für serielle Verdünnungen und umfangreiche Probenbehandlung entfällt. Diese Standards für die Analyse direkt aus der Flasche sind in Einwegflaschen verpackt und wurden für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen entwickelt, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP 788 und 789 (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen.
Diese gebrauchsfertigen Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückverfolgbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
  • Mikrosphären aus Polystyrol sind in einem ultrasauberen Verdünnungsmittel suspendiert
  • Die Konzentration ist für die Anwendung in Lichtverdunklungs-Partikelzählern und anderen Zählanwendungen mit niedriger Konzentration optimiert
  • Durchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar.
  • CC10 und CC25 sind ideal für die Interimprüfung USP 788 und 788
Im Lieferumfang enthalten:
  • Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat nach NIST™
  • Partikelzählungsprotokoll
  • Materialsicherheitsdatenblatt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen von Tensiden
Zertifizierung/Konformität Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Konzentration 3000 Partikel/ml ± 10 %
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Beschreibung Produkte ermöglichen eine präzise Kalibrierung oder Überprüfung der Leistung von Laserpratikelzählern
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Validierung von Flüssigpartikelzählern, USP-Prüfung
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel für die Zählkontrolle
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Partikelzählprotokoll
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 6 x 25 ml
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen < 3 %
Stabilität Produkt ist mindestens sechs Monate lang haltbar
Durchmesser (metrisch) 5,010 ± 0,035 μm