Learn More
Fisherbrand™ Countdown-Timer
Artikelnummer. p-8000143 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Zeitbereich:
10 h
Artikelnummer. 11865311
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Countdownzähler eignet sich für verschiedenste Anwendungen mit Zeitmessung. Fisherbrand™ Countdownzähler werden mit einer Traceable® Bescheinigung geliefert, welche die Genauigkeit bestätigt.
  • Timer mit voller Zifferntastatur
  • 76 x 63 x 25 mm
  • 10 Stunden
Spezifikation
Produkttyp Abwärtszähler
Alarms Akustisch
Display Digital
Abmessungen (L x B x H) 60 B x 60 H (mm)
Breite (metrisch) 64 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge Je 1