Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides
Beschreibung
The Countess Chamber Slides are designed for use with the Countess 3 and 3FL automated cell counters.
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Verfügt über zwei getrennte, geschlossene Kammern (75 x 25 x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm), mit denen eine Probe doppelt oder zwei verschiedene Proben gezählt werden können
- Die Zellzählung erfolgt zentral in der Zählkammer
- Probenladevolumen: 10 μl
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Countess Kammer-Objektträger |
| Produktlinie | Countess |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Countess™ automatischer Zellzähler |
| Aufnahmevermögen | 10 μL/Chamber |
| Enthält | Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials |
| Positionen | 2 Chambers/Slide |
| Tiefe (metrisch) | 100 μm (Chamber) |
| Abmessungen | 75 x 25 x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: 1 Karton mit 50 Countess™ Cell Counting Chamber Slides und 2 Fläschchen Trypan-Blaufärbemittel (je 1 ml). Jeder Objektträger enthält zwei Zellzählkammern (75 mm x 25 mm x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm). Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen. |
| Menge | 50 Slides |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid