Learn More
Hecht Karl™ Zählkammern CE-Ausführung, doppelt hell- lining, nach Fuchs-Rosenthal
Artikelnummer. 10647564
Ansicht ändern
Click to view available options
Grid Type:
16x 1 mm große Quadrate mit jeweils 16 kleineren Quadraten mit einer Seitenlänge von 0,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grid Type Packungsgröße
10647564 16x 1 mm große Quadrate mit jeweils 16 kleineren Quadraten mit einer Seitenlänge von 0,25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10647564 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 40449712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.25 €
    69.05 € / 1 Stück
    Sparen 75.20 €
    52% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Fuchs-Rosenthal Zählkammer
Grid Type 16x 1 mm große Quadrate mit jeweils 16 kleineren Quadraten mit einer Seitenlänge von 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Häufig verwendet zur Zellzählung in Rückenmarksflüssigkeit