Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung
Artikelnummer. 15748128
Ansicht ändern
Click to view available options
Grid Type:
Burker
Neubauer
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Grid Type Packungsgröße
15748128 Neubauer 1 Stück
15827045 Burker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15748128 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 0640130
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung sind Präzisionsmessinstrumente zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten.
  • Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus optischem Spezialglas
  • Verfügen über 2 Zählnetze
  • Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
  • Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton
Spezifikation
Produkttyp Zählkammer, helle Linie
Grid Type Neubauer
Beschreibung Mit CE-Kennzeichnung (IVD)
Zellgröße 0,0025 mm2
Material Optisches Spezialglas
Menge 1
Tiefe (metrisch) 0,1 mm
Enthält Zwei Deckgläser 20 x 26 mm