Learn More
Marienfeld Superior™ McMaster Zählkammern
Artikelnummer. 10666394
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
127 x 26mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10666394 127 x 26mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10666394
Marke: Marienfeld Superior™ 0611141
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Zählkammern McMaster zur Zählung von Wurmeiern
  • Zur Zählung von Wurmeiern
  • Komplett, mit Deckglas
Spezifikation
Produkttyp Zählkammer
Beschreibung Mit 3 Zählnetzen
Modell McMaster
Abmessungen (L x B) 127 x 26mm
Tiefe (metrisch) 1,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigmedien geeignet
Enthält Mit Deckglas