Learn More
Marienfeld Superior™ McMaster Zählkammern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
127 x 26mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Zählung von Wurmeiern
- Komplett, mit Deckglas
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zählkammer |
| Beschreibung | Mit 3 Zählnetzen |
| Modell | McMaster |
| Abmessungen (L x B) | 127 x 26mm |
| Tiefe (metrisch) | 1,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigmedien geeignet |
| Enthält | Mit Deckglas |