Learn More
Hirschmann™ Zählkammern
Click to view available options
Produkttyp:
Zählkammern, Doppelnetzskalierung, helllinig
Zählkammern, Doppelnetzskalierung, mit Klammern
Zählkammern, Doppelnetzskalierung, mit Klammern, helllinig
Beschreibung:
Zählkammer nach Bürker
Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal
Zählkammer nach Nageotte
Zählkammer nach Neubauer
Zählkammer nach Neubauer - verbessert
Zählkammer nach Thoma
Zählkammer nach Thoma - neu
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämozytometer
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zählkammern, Doppelnetzskalierung, mit Klammern, helllinig |
| Beschreibung | Zählkammer nach Bürker |
| Menge | Je 1 |
| Tiefe (metrisch) | 0,1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG |
| Enthält | 2 Schutzbrillen für Hämozytometer |