Learn More
Hirschmann™ Zählkammern mit Klammern
Artikelnummer. 10345511
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Zählkammer (Burker)
Zählkammer (Neubauer)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
10345511 Zählkammer (Burker) 1 Stück
10049630 Zählkammer (Neubauer) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10345511 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8110101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 €
    87.20 € / 1 Stück
    Sparen 10.80 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit doppelten Klammern zur sicheren Positionierung.
  • Doppelnetzskalierung
  • Mit Klammern
  • Enthält 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Produkttyp Zählkammer (Burker)
Beschreibung Doppelnetzskalierung
Tiefe (metrisch) 0.1 mm
Zertifizierung/Konformität CE gemäß IVD 98/79 EG
Enthält 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen