Learn More
Hirschmann™ Zählkammern mit Klammern
Mit doppelten Klammern zur sicheren Positionierung.
Marke: Hirschmann™ 8110103
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Mit Klammern
- Enthält 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Zählkammer | |
0.1 mm | |
2 Hämozytometer-Glasabdeckungen |
Doppelnetzskalierung | |
CE gemäß IVD 98/79 EG |