Learn More
Hirschmann™ Zählkammern Doppelnetzskalierung
Click to view available options
Beschreibung:
Zählkammer nach Bürker
Zählkammer nach Nageotte
Zählkammer nach Thoma
Zählkammer nach Thoma - neu
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämozytometer
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Zertifizierungen
CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zählkammern, Doppelnetzskalierung |
| Beschreibung | Zählkammer nach Thoma - neu |
| Menge | Je 1 |
| Tiefe (metrisch) | 0,1 mm |
| Enthält | 2 Schutzbrillen für Hämozytometer |