Learn More
Sonics Materials Kupplung
Robuster und zuverlässiger Teil einer abgestuften Mikrospitzen/Sondenbaugruppe, die anstelle der Sonde in den Konverter eingeschraubt wird.
Marke: Sonics Materials 630-0421
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Gestufte Baugruppe aus Mikrospitze/Sonde
- Kupplung: 33/4 in. (95 mm)
- Die gestufte Baugruppe aus Mikrospitze/Sonde besteht aus zwei Teilen: der Kupplung (herkömmlich oder umgekehrt) und der Mikrospitze oder Sonde. Diese Baugruppe wird anstelle der Sonde in den Konverter geschraubt
- Dieser Aufbau kann in schmalere Gefäße reichen als die konische Mikrospitze und kleinere Volumen von bis zu 150 µl verarbeiten
- Mikrospitzen sind aus Titan-Legierung Ti-6Al-4V gefertigt und autoklavierbar
Spezifikation
Kupplung | |
2 mm | |
9,5 mm | |
Je 1 |