Learn More
Fisherbrand™ Abdeckung für Mehrzweck-Wasserbäder
Artikelnummer. 15315897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Precision 10 l-Universalwasserbäder
Precision 2 l- und 5 l-Wasserbad für allgemeine Anwendungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15315897
Marke: Fisherbrand™ GPSSL10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Deckblätter sind für die Verwendung mit flachen Schüttelwasserbädern bestimmt.
Begasungshauben
  • Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
Giebelhauben
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Bietet mit einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Modelle aus Polycarbonat und Edelstahl sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Edelstahl-Giebelabdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision 10 l-Universalwasserbäder
Typ Schrägdeckel
Material Rostfreier Stahl
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.