Learn More
Heinz Herenz Cover Glasses Boro ECONOMY
Artikelnummer. 30158518
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30158518 22 x 50 mm 1000 Stück
30158382 22 x 22 mm 2000 Stück
30158438 22 x 60 mm 1000 Stück
30158441 20 x 20 mm 2000 Stück
30158367 24 x 32 mm 1000 Stück
30158415 22 x 32 mm 1000 Stück
30158390 22 x 40 mm 1000 Stück
30158499 18 x 18 mm 2000 Stück
30158484 24 x 24 mm 2000 Stück
9 options
Artikelnummer. 30158518
Marke: Heinz Herenz 1052263
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cover glasses ECONOMY.
  • Cover glasses Boro ECONOMY
  • Size 1 (0.13 to 0.16 mm)
Spezifikation
Produkttyp Coverslip
Form Rectangle
Material Borosilicate Glass
Breite (metrisch) 22 mm
Dicke (metrisch) 0.13 to 0.16 mm
Abmessungen (L x B) 22 x 50 mm
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use