Learn More
Greiner Bio-One Deckgläser für ComboPlate™ Universelle 24-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Artikelnummer. 10542954
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10542954
Marke: Greiner Bio-One 501870
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Greiner Bio-One ComboPlate™ 24-Well Universalmikrotiterplatten für die Kristallisation vorgesehen. Greiner Bio-One Deckgläser sind rund, oberflächenbehandelt und beständig gegen Chemikalien.
  • Für die Verwendung mit ComboPlate Universal 24-Well Kristallisationsmikrotiterplatten
  • Silikonisiert
  • Nicht steril
  • Durchmesser: 18 mm
  • Dicke: 0.19 – 0.2 mm
  • Nur für die einmalige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Karton 1000
Produkttyp Deckglas
Dicke 0,19 bis 0,22 mm
Plate Compatibility ComboPlate universelle 24-Well-Mikrotiterplatte für Kristallisation