Learn More
Epredia™ Deckgläser, Rechtecke
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Abmessungen (L x B):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Hochtransparent und achromatisch – praktisch frei von Farbverfälschungen
- Gute Planarität
- Brechungsindex für Mikroskope angepasst
- Hohe optische Homogenität - praktisch frei von Einschlüssen, Streifen, Blasen usw.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Specifica
Specifica
| Form | Rechteck |
| Länge (metrisch) | 64 mm |
| Breite (metrisch) | 48 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 64 x 48 mm |
| Menge | 100/Pckg. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto