missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Deckgläser, Dicke 1, 24 x 60 mm
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
Breite (metrisch):
24 mm
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Deckgläsern, Stärke 1, aus D 263 M farblosem Borosilikatglas schützen Sie Assay-Vorbereitungen vor chemischen Reaktionen. In verschiedenen Größen für den Gebrauch in Medizin, Molekularbiologie und Forschung erhältlich.
Stärke 1:
- 0,13 bis 0,16mm
Ausgezeichnete Glasqualität:
- Praktisch farblos
- Sehr wenig Einschlüsse, Streifen, Blasen, Schlieren usw.
- Hohe spektrale Transmission
- Sehr gute Planität
- Auf Mikroskope feinabgestimmte Brechzahl
Bestellinformationen:
- Verpackt in Kunststoffboxen zu 100 Stück
- Verpackungseinheit 1000 Stück
- Andere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass D 263 M |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Breite (metrisch) | 24 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur