missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX4 Antibody (CL3515) [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30296130 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30296130 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30296130

Marke: Novus Biologicals NBP261620PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

COX4 Monoclonal antibody specifically detects COX4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COX4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3515
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias COX IV-1, COX4-1, COX4COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1cytochrome c oxidase subunit IV, MGC72016
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P13073, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neuroendocrinology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1327
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.