Learn More
COX7C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7203883 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16828473 20 μL 20 Mikroliter
16818473 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16828473
Marke: Proteintech 114112AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to COX7C.
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal component of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. This component is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may function in the regulation and assembly of the complex.
Spezifikation
Antigen COX7C
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen COX7C
Gen-Zugriffsnummer P15954, P17665, P80432
Gen-Alias COX7C
Gensymbole COX7C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen COX7C Fusion Protein Ag1989
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100188937, 12867, 1350
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG