Learn More
R&D Systems™ CP 690550 citrate
Artikelnummer. 30001531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001531 50 mg 50 Milligramm
30001514 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001531 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4556/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1211.44 €
    1092.00 € / 50 Milligramm
    Sparen 119.44 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent JAK inhibitor
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540737-29-9
Summenformel C22H28N6O8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CP 690550 citrate
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 504.49
Reinheit >99%
Molekulargewicht 504.5