Learn More
R&D Systems™ CP 93129 dihydrochloride
Artikelnummer. 30001168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001168 50 mg 50 Milligramm
18064042 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001168 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1032/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1068.92 €
    955.50 € / 50 Milligramm
    Sparen 113.42 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT1B agonist
Potent and highly selective 5-HT1B agonist (Ki values are 8.1, 1100, 1500, 2900 and 7200 nM for 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1A, 5-HT1c and 5-HT2, respectively). Reduces food intake and decreases body weight in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 879089-64-2
Summenformel C12H17Cl2N3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CP 93129 dihydrochloride
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 288.18
Reinheit >98%
Molekulargewicht 306.187