Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung aus Vollkunststoff, mit Stecknippel
Artikelnummer. 11780019
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11780019
Marke: Cole-Parmer™ 3131128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kupplungen erhöhen Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer wichtigsten Anwendungen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Alle Schnellkupplungen aus Kunststoff erfordern ein Standardgehäuse und einen Standardeinsatz oder ein großes Fittinggehäuse und einen großen Einsatz (separat bestellen).
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung drücken.
  • Erhältlich in Polycarbonat (PC), Azetal und Polysulfon (PSF).
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polysulfon
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 3/8 Zoll
Schlauchanschluss 3/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma
Farbe Weiß
Maximaler Druck 125 psi
Vakuumstärke 25 mm Hg
Max. Operating Temperature (English) 250 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Schlauchanschluss mit Verriegelung