Learn More
CPC™ AseptiQuik DC-Karosserie
Artikelnummer. 30968742
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
30968742 Polycarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30968742 Lieferant CPC™ Lieferanten-Nr. AQCDC17008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.88 €
    528.92 € / 5 Stück
    Sparen 58.96 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Polycarbonat
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C
Maximaler Druck 60 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C