Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Gestufte Schnellkupplung aus Metall, gerade, Adaptereinsatz mit Innengewinde
Click to view available options
Material:
Messing
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Vakuumbeständig bis 250 psi.
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schnellkupplungseinsatz, gerade, 1/4 in. NPT (F)-Gewinde |
| Gewindegröße | 1/4 Zoll |
| Beschreibung | Schnellkupplung x NPT(F) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3.175 cm |
| Material | Messing |
| Druck | 250 psi max. |