Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse für hohes Volumen, HFC-Serie
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
2,8 in.
Gewindegröße:
0.5 in. NPT
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Die Anschlüsse für hohes Volumen ermöglichen ähnliche Durchflussraten wie viele vergleichbare 0.5 in.-Anschlüsse
- Mit Absperrventilen
- Aus chemisch beständigem grauem Polypropylen mit 316 Edelstahlfedern und auslaufsicheren O-Ringen aus EPDM
- Betriebsdruck: Vakuum bis 60 psi (4.2 bar)
- Betriebstemperatur: 0 bis 71 °C (32 bis 160 °F)
- Strahlensterilisierbar
- Die Gehäuse verfügen über MNPT-Rohrgewinde oder Schlauchtüllen (für Inline-Anschluss), mit Absperrventilen
- Die Einsätze verfügen über MNPT-Rohrgewinde, gerade oder rechtwinklige Schlauchtüllen, mit oder ohne Absperrventile
Die Durchflussgrößen von Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, Innendurchmesser der Schläuche können jedoch variieren.
Optimal für den Einsatz in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungsbereichen
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | EPDM |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 71.2 mm |
| Zur Verwendung mit | 12,7mm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Gewindegröße | 0.5 in. NPT |
| Höhe (metrisch) | 36 mm |
| Show More |