Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung aus Metall, Klemmringeinsatz mit Ventil
Beschreibung
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Vakuumbeständig bis 250 psi.
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Schnellkupplung x Verdichtungsverbindung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Messing |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3.69 cm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Maximaler Druck | 250 psi |
| Show More |