Learn More
Cole-Parmer™ Gerader Rohradapter NPT(M) mit CPC™ Schnellkupplung aus Metall
Artikelnummer. 15407233
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15407233
Marke: Cole-Parmer™ 3140400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigkeiten
  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x NPT(M)
Material Messing
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 1/8 Zoll
Auslassanschluss 1/8 Zoll
Gewindegröße 1/8 Zoll
Maximaler Druck 250 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Metall-Schnellkupplung NPT(M)-Pipettenadaptergehäuse