Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Winkelverschraubung mit Schlauchanschluss mit Ventil, aus Metall
Artikelnummer. 11739619
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11739619 1/4 Zoll 1 Stück
15467223 3/8 Zoll 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11739619
Marke: Cole-Parmer™ 3140392
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigkeiten
  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Messing
Gesamtlänge (metrisch) 3.25 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 1/4 Zoll
Schlauchanschluss 1/4 in.
Auslassanschluss 14/ Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Maximaler Druck 250 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Metall Schnellkupplungs-Winkeleinsatz aus Metall