Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Winkelverschraubung mit Schlauchanschluss mit Ventil, aus Metall
Artikelnummer. 15467223
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
15467223 3/8 Zoll 1 Stück
11739619 1/4 Zoll 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15467223
Marke: Cole-Parmer™ 3140393
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigkeiten
  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Messing
Gesamtlänge (metrisch) 3.25 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 3/8 Zoll
Schlauchanschluss 3/8 in.
Auslassanschluss 1/4 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Maximaler Druck 250 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Metall Schnellkupplungs-Winkeleinsatz aus Metall