Learn More
Cole-Parmer™ CPC Miniatur-Schnellkupplung mit Ventil und Gewinde für Schlauchanschluss
Artikelnummer. 15466523
Click to view available options
Innendurchmesser Schlauchanschluss:
1/8 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15466523
Marke: Cole-Parmer™ 0636384
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.
  • CPC Miniatur-Schnellkupplung mit Ventil und Gewinde für Schlauchanschluss
  • Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
  • Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Material Polycarbonat
Gesamtlänge (metrisch) 2.286 cm
Schlauchgröße 1/8 Zoll
Auslassanschluss 3/32 Zoll
Innendurchmesser Schlauchanschluss 1/8 Zoll
Produkttyp Schlauchanschluss mit Ventil und Außengewinde