Learn More
CPC™ Schnellkupplungen aus Kunststoff
Artikelnummer. 17729529
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
6.4 mm
9,5 mm
9.5 mm
Produkttyp:
Einlages-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil
Schlauchanschluss, nicht ventilierter Inline-Kupplungskörper
Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil
Material:
Platinvernetzte Silikondichtung
Polycarbonat
Polysulfon
Farbe:
Bernstein
Purpur
Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Produkttyp Material Farbe unitSize
17729529 6,4 mm Schlauchanschluss, nicht ventilierter Inline-Kupplungskörper Polycarbonat Purpur 250 Stück
17385589 9,5 mm Einlages-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil Platinvernetzte Silikondichtung Weiß 250 Stück
11780029 6.4 mm Schlauchanschluss, nicht ventilierter Inline-Kupplungskörper Polysulfon Bernstein 5 Stück
11739979 6.4 mm Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil Polysulfon Bernstein 5 Stück
17739529 6,4 mm Einlages-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil Polycarbonat Purpur 250 Stück
16215172 9.5 mm Einlages-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil Polycarbonat Bernstein 5 Stück
11749979 9.5 mm Einlages-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil Polycarbonat Bernstein 5 Stück
11700629 9.5 mm Schlauchanschluss, nicht ventilierter Inline-Kupplungskörper Polysulfon Bernstein 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17729529 Lieferant CPC™ Lieferanten-Nr. MPC17004T03
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. CPC™ Schnellkupplungen aus Kunststoff eignen sich ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. CPC™ Schnellkupplungen aus Kunststoff eignen sich ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
  • Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
  • Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
  • Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
  • Ergonomic thumb latch
  • Audible 'click' when connected
  • USP Class VI materials
  • Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
  • Coupling halves can be rotated when connected
  • Tapered barb
  • BSE/TSE free materials
  • Cell culture media packaging and transfer lines
  • Harvest and collection applications
  • Buffer solutions
  • Tube sets
  • Urology drainage/collection systems
  • Hypo/hyperthermia blankets
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ADCF
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Polycarbonat
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 28 mm
Zur Verwendung mit 6.4mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Höhe (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,96 in.
Farbe Purpur
Max. Operating Temperature (English) 250 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Schlauchanschluss, nicht ventilierter Inline-Kupplungskörper