Learn More
CPC™ Schnellkupplung, Verschlussstopfen, Polycarbonat, 1/4 Zoll Durchflussgröße
Artikelnummer. 11770199
Artikelnummer. 11770199
Marke: CPC™ 3131168
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat weisen hervoragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
Die CPC-Kupplungen gewährleisten eine sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen — auch mit Handschuhen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
  • Material: ABS, Polycarbonat und Polysulfon in medizinischer Qualität
  • Schlauchgrößen: 1/4 und 3/8 in. Innendurchmesser (6,4 x 9,5 mm)
  • Flussrate: CV∽ 5,5 (79,25) max.
  • Ergonomischer Flügelverschluss
  • Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
  • Polystyrol gemäß USP Klasse VI
  • Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
  • Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
  • Konischer Verbinder mit Stecktülle
  • BSE/TSE-freie Materialien
  • O-Ring: Silikondichtung USP Klasse VI
  • Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
  • Entnahme und Sammlung
  • Pufferlösung
  • Schlauch-Sets
  • Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
  • Hypo-/Hyperthermiedecken