Learn More
CPC Colder Products Company™ Schnellverschlusskupplungen, NS4-Serie
Artikelnummer. 11900247
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
58 mm
59.5 mm
Produkttyp:
NPT-Kupplungsgehäuse mit Ventil
Schlauchanschluss, inline, mit Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Artikelnummer. 11900247
Marke: CPC Colder Products Company™ 3160323
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Aus Polypropylen. CPC Colder Products Company™ NS4 Serie Schnellverschlusskupplungen bestehen aus Polypropylen. Temperaturbereich: von 0 °C bis 71 °C, Druckbereich: bis zu 120 psi oder 8.3 bar.
  • Polypropylen
  • -0 °C bis 71 °C
  • Montage: Gewinde
  • Druckbereich: Vakuum bis 120 psi, 8.3 bar
  • Auslaufen: < 0.10 cc pro Trennung, 0.10 cc pro Anschluss
Specifications
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2.34 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 59.5 mm
Zur Verwendung mit 6.4 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0°C
Gewindegröße 0.25 in.-Schlauchanschluss
Höhe (metrisch) 26.6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.05 Zoll
Enthält Absperrventile
Farbe Grau mit Umspritzung in Dunkelgrau
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Schlauchanschluss, inline, mit Ventil