Learn More
CPC Colder Products Company™ Schnellverschlusskupplungen, NS4-Serie
Beschreibung
- Polypropylen
- -0 °C bis 71 °C
- Montage: Gewinde
- Druckbereich: Vakuum bis 120 psi, 8.3 bar
- Auslaufen: < 0.10 cc pro Trennung, 0.10 cc pro Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 2.31 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 58 mm |
| Zur Verwendung mit | 6.4 mm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Gewindegröße | 0.25 Zoll NPT |
| Höhe (metrisch) | 26.6 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.05 Zoll |
| Enthält | Absperrventile |
| Mehr anzeigen |