Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ auslaufsicherer Nanopolymer-Kieselgel-Hybrid (NSH) Kupplungseinsatz mit NPT(M)-Gewinde
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Kupplungen der Serie NS6 kommen mit tropffreien Ventilen und sind zu einem günstigen Preis erhältlich.
- Das NS6-System ist die richtige Wahl, wenn schon wenige Tropfen ausgetretenen Materials Probleme hinsichtlich Sicherheit, Medienkosten oder Umweltvorschriften verursachen.
- Dank der weichen Umspritzung liegen diese Kupplungen angenehm in der Hand.
- Leicht, chemisch beständig und einfach zu bedienen.
- Tropffreies Design.
- Trennung erfolgt unter Druck und ohne Austritt von Flüssigkeiten.
- Farbcodierung für sofortige visuelle Unterscheidung der Medien.
- Glasfaserverstärktes Polypropylen.
- Langlebig und mit vielen Chemikalien kompatibel.
- Daumenverriegelung auch bei Kälte nutzbar.
- Einhändiges An- und Abklemmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x NPTM(M) |
| Material | Polypropylen |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1/2 in. |
| Auslassanschluss | 1/2 Zoll Schnellkupplung |
| Produkttyp | Auslaufsicher, Schraubgewinde, Schnellkupplung x NPT(M)-Anschlusseinsatz |