Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Dichtungskupplungen für Frontplattenmontage
Artikelnummer. 15427333
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Kupplungen der NS4-Serie
Kupplungen der NS6-Serie
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
15427333 Kupplungen der NS4-Serie 10 Stück
15437333 Kupplungen der NS6-Serie 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 15427333
Marke: Cole-Parmer™ 3160318
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Auslaufsicheres Design schließt Produktverluste nahezu aus
  • Die Kupplungen bestehen aus Polypropylen mit einem EPDM-O-Ring für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Für ein komplettes Fitting ein Gehäuse und einen Einsatz bestellen.
  • Alle Gehäuse ergeben in Kombination mit den Einsätzen ein Fitting, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
Spezifikation
Typ Dichtung für Pultmontage
Verpackungsmenge 10 Dichtungen
Zur Verwendung mit Kupplungen der NS4-Serie
Material EPDM