Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Dichtungskupplungen für Frontplattenmontage
Artikelnummer. p-7138784
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Kupplungen der NS4-Serie
Kupplungen der NS6-Serie
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15427333
Marke: Cole-Parmer™ 3160318
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Auslaufsicheres Design schließt Produktverluste nahezu aus
  • Die Kupplungen bestehen aus Polypropylen mit einem EPDM-O-Ring für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Für ein komplettes Fitting ein Gehäuse und einen Einsatz bestellen.
  • Alle Gehäuse ergeben in Kombination mit den Einsätzen ein Fitting, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
Spezifikation
Typ Dichtung für Pultmontage
Verpackungsmenge 10 Dichtungen
Zur Verwendung mit Kupplungen der NS4-Serie
Material EPDM