Learn More
CPC™ Verbindungsstücke, Kupplungen und Anschlüsse aus Kunststoff
Artikelnummer. 11801120
Change view
Click to view available options
Schlauchanschluss:
0,25 in
0,255 in.
0,375 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,63 in.
0,94 in.
Material:
Buna-N
Polypropylen
Produkttyp:
Schlauchanschluss, Inline-Kupplungskörper ohne Ventil, 0,25 in.-Durchflusskupplung x 0,25 in.-Schlauchanschluss
Schlauchanschluss, Inline-Kupplungskörper ohne Ventil, 0,25 in.-Durchflusskupplung x 0,375 in.-Schlauchanschluss
Schlauchanschluss, inline, mit Ventil
Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchanschluss Höhe (angloamerikanisch) Material Produkttyp unitSize
11801120 0,375 in. 0,63 in. Polypropylen Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil 1 Stück
17813281 0,375 in. 0,94 in. Buna-N Schlauchanschluss, Inline-Kupplungskörper ohne Ventil, 0,25 in.-Durchflusskupplung x 0,375 in.-Schlauchanschluss 1 Stück
17832591 0,25 in 0,94 in. Buna-N Schlauchanschluss, Inline-Kupplungskörper ohne Ventil, 0,25 in.-Durchflusskupplung x 0,25 in.-Schlauchanschluss 1 Stück
11929365 0,255 in. 0,94 in. Buna-N Schlauchanschluss, inline, mit Ventil 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11801120
Marke: CPC™ 0636485
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schnellkupplungen aus Kunststoff eignen sich für verschiedenste allgemeine Anwendungen. CPC™ Verbindungsstücke, Kupplungen und Anschlüsse aus Kunststoff zeichnen sich durch integrierte Abschlüsse sowie die Möglichkeit zum Anschluss und Abnehmen mit einer Hand aus.
  • Lieferbar mit 1/8 bis 1/2 in-Nominaldurchfluss
  • Polypropylenaufbau
  • EPDM 0-Ringe
  • Colder Entriegelungshebel
  • Chemisch beständig und durch Gammastrahlung sterilisierbar
  • Weniger Auslaufpunkte, kürzere Montagen und schnellere Installationen
Spezifikation
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,35 in.
Gesamtlänge (metrisch) 34,2 mm
Zur Verwendung mit 9.5 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchanschluss 0,375 in.
Höhe (metrisch) 16,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,63 in.
Enthält Anschluss aus Kunststoff
Farbe Weiß
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil