Learn More
CPC™ Verbindungsstücke, Kupplungen und Anschlüsse aus Kunststoff
Beschreibung
- Lieferbar mit 1/8 bis 1/2 in-Nominaldurchfluss
- Polypropylenaufbau
- EPDM 0-Ringe
- Colder Entriegelungshebel
- Chemisch beständig und durch Gammastrahlung sterilisierbar
- Weniger Auslaufpunkte, kürzere Montagen und schnellere Installationen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Buna-N |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 45,7 mm |
| Zur Verwendung mit | 9,5mm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchanschluss | 0,375 in. |
| Einlass | 0.25 in. |
| Höhe (metrisch) | 23 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,94 in. |
| Show More |