Learn More
Cole Parmer CPC Schnellkupplungs-Rohradapteranschlüsse, Gehäuse mit Ventil
Artikelnummer. 15497043
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
3/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
15497043 3/8 in. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15497043
Marke: Cole Parmer 3130300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen). Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Verbindungsstück anzuschließen. Die Hälften des Verbindungsstücks rasten sofort ein.
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken.
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316 SS-Ventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Anschlusshälften nicht verbunden sind.
  • Alle Anschlussgehäuse haben 316 SS-Verriegelungsfedern und EPDM-Versiegelungen.
  • Sterilisationsmethode: Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
  • Anschlusstyp: Schnellkupplung x NPT(M)
  • Durchflussgröße der Schnellkupplung: 3/8 in.
  • Max. Vakuum: 27,5 Hg/698 mm Hg
Spezifikation
Autoklavierbar Nein
Material Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 9,52 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 3/8 in.
Gewindegröße 3/8 in.
Maximaler Druck 60 psi
Vakuumstärke 27,5 Hg, 698 mm Hg
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Schlauchverbindungsstücke