Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplungen für den Einsatz im Sanitärbereich
Artikelnummer. 15417383
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 Zoll
3/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15417383
Marke: Cole-Parmer™ 3160428
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Integrieren Sie Einwegprodukte in Ihre vorhandene Edelstahl-Verarbeitungsausrüstung.
  • Befestigen Sie diese Kupplungen direkt an Ihren Sanitärbeschlägen.
  • Materialien der USP-Klasse IV.
  • Vollständig sterilisierbar.
  • Die Kupplungen und Einsätze sind mit Standard-Sanitäranschlüssen erhältlich, die mit einer Sanitärdichtung und Tri-Clover-Klemmen an Ihrem System befestigt werden können.
  • Für Polysulfon-Gehäuse sind Einsätze aus Edelstahl oder Polysulfon geeignet.
  • Alle Modelle verfügen über platingehärtete Silikondichtungen der USP-Klasse VI.
  • Kombinieren Sie diese Körper und Einsätze mit den Schnellkupplungselementen aus Polysulfon, um eine größere Flexibilität in Ihrem Prozesssystem zu gewährleisten.
Spezifikation
Beschreibung Sanitär x Schnellkupplung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polysulfon
Schlauchgröße 1 Zoll
Anschlussgröße 1 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklavieren, E-Strahl, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
Produkttyp Schnellkupplung, Sanitäranschluss